Print…
trans-Anethole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
P0494-25G P0494-500G P0494-100G
TCIAP0494-25GEA 17 EUR
TCIAP0494-25G TCIAP0494-500G TCIAP0494-100G
trans-Anethole ≥98.0% (por GC)
trans-Anethole
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Peso Molecular: 148.2 g/mol
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00009284
Número CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Merck Index: 14,00643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&vid=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %