Print…
Fumaronitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0072-25G F0072-5G
TCIAF0072-25GEA 140 EUR
TCIAF0072-25G TCIAF0072-5G
Fumaronitrile ≥98.0% (por GC)
Fumaronitrile
Fórmula: C₄H₂N₂
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: 96 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001928
Número CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&vid=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency