Print…
Pentyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Caproic acid amyl ester, Amyl caproate, Hexanoic acid amyl ester, Caproic acid pentyl ester, Hexanoic acid pentyl ester, Amyl hexanoate, Pentyl hexanoate, Pentyl caproate
H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 19 EUR
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
Pentyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Pentyl hexanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 225
Ponto de Fusão: -47
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00027281
Número CAS: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %