Print…
Hexyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Hexanoic acid hexyl ester
C1514-25ML C1514-500ML
TCIAC1514-25MLEA 16 EUR
TCIAC1514-25ML TCIAC1514-500ML
Hexyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Hexyl hexanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 244°C
Ponto de Fusão: -55
Número MDL : MFCD00053808
Número CAS: 6378-65-0
EINECS: 228-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&vid=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %