Print…
Butyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Hexanoic acid butyl ester
H0107-25ML H0107-500ML
TCIAH0107-25MLEA 16 EUR
TCIAH0107-25ML TCIAH0107-500ML
Butyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Butyl hexanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00053804
Número CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&vid=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %