Print…
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Disulphanediyldianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl disulphide, 2-Aminophenyl disulphide, Bis(2-aminophenyl) disulphide
D1246-25G D1246-500G
TCIAD1246-25GEA 98 EUR
TCIAD1246-25G TCIAD1246-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂S₂
Peso Molecular: 248.37 g/mol
Número MDL : MFCD00007703
Número CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960b2617443a372c6207bdf25b374c96dd867a20&vid=960b2617443a372c6207bdf25b374c96dd867a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency