Print…
Sodium chlorodifluoroacetate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
C0991-25G C0991-500G C0991-100G
TCIAC0991-25GEA 23 EUR
TCIAC0991-25G TCIAC0991-500G TCIAC0991-100G
Sodium chlorodifluoroacetate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Sodium chlorodifluoroacetate
Fórmula: C₂ClF₂NaO₂
Peso Molecular: 152.46 g/mol
Número MDL : MFCD00064771
Número CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&vid=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %