Print…
(±)-Isonipecotic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
I0256-25G I0256-500G I0256-100G
TCIAI0256-25GEA 16 EUR
TCIAI0256-25G TCIAI0256-500G TCIAI0256-100G
(±)-Isonipecotic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(±)-Isonipecotic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 157 °C
Número MDL : MFCD00006004
Número CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 14,05189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbf5bc64a5f73f64dc73848fd00478c1e257379&vid=bdbf5bc64a5f73f64dc73848fd00478c1e257379&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity