Print…
6-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A1486-1G A1486-5G
TCIAA1486-1GEA 25 EUR
TCIAA1486-1G TCIAA1486-5G
6-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
6-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 312°C
Número MDL : MFCD00006326
Número CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 14,00456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b04fea42d1a339f0657964868c3b6b8e744130c&vid=7b04fea42d1a339f0657964868c3b6b8e744130c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency