Print…
α-Angelicalactone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Methylfuran-2(3H)-one
A1090-25G A1090-100G
TCIAA1090-25GEA 51 EUR
TCIAA1090-25G TCIAA1090-100G
α-Angelicalactone ≥98.0% (por GC)
α-Angelicalactone
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.1 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Fusão: 0
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00005375
Número CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,00647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&vid=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %