Print…
5-Fluorocytosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
F0321-1G F0321-25G F0321-5G
TCIAF0321-1GEA 25 EUR
TCIAF0321-1G TCIAF0321-25G TCIAF0321-5G
5-Fluorocytosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluorocytosine
Fórmula: C₄H₄FN₃O
Peso Molecular: 129.09 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 165
Número MDL : MFCD00006035
Número CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 14,04125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&vid=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency