Print…
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 23 EUR
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0% (por GC)
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Fórmula: C₄H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 140°C
Densidade: 1,994 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005387
Número CAS: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 95.0 %