Print…
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A1215-10G A1215-25G
TCIAA1215-10GEA 25 EUR
TCIAA1215-10G TCIAA1215-25G
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥98.0% (por GC)
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Fórmula: C₇H₉NOS
Ponto de ebulição: 230°C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00005331
Número CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&vid=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %