Print…
5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
C0026-25G C0026-500G C0026-100G
TCIAC0026-25GEA 19 EUR
TCIAC0026-25G TCIAC0026-500G TCIAC0026-100G
5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (por GC)
5-Isopropyl-2-methylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0,5 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00002236
Número CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&vid=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %