Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: EMIM DCA
E0680-1G E0680-5G
TCIAE0680-1GEA 25 EUR
TCIAE0680-1G TCIAE0680-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Fórmula: C₈H₁₁N₅
Peso Molecular: 177.21 g/mol
Ponto de Inflamação: 221°C
Número MDL : MFCD08276373
Número CAS: 370865-89-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47814f6a15c0e6a2b80e4f8b904f7942c4d8c849&vid=39f831c025fb6c05fac50fd43c82ec8e26351d53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %