Print…
Diclorofene
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 16 EUR
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
Diclorofene
Diclorofene
Fórmula: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Peso Molecular: 269.13 g/mol
Ponto de ebulição: 389
Número MDL : MFCD00002322
Número CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C