Print…
4-Cloro-3,5-dimetilfenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cloroxilenol
C0161-25G C0161-500G
TCIAC0161-25GEA 16 EUR
TCIAC0161-25G TCIAC0161-500G
4-Cloro-3,5-dimetilfenol ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Densidade: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00002324
Número CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&vid=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity