Print…
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B3417-5G B3417-25G
TCIAB3417-5GEA 48 EUR
TCIAB3417-5G TCIAB3417-25G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Número MDL : MFCD00672925
Número CAS: 229027-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&vid=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C