Print…
4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B2060-25G B2060-250G
TCIAB2060-25GEA 105 EUR
TCIAB2060-25G TCIAB2060-250G
4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-xylenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 79
Número MDL : MFCD00002314
Número CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&vid=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C