Print…
4-Bromo-3,5-xylenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B2146-25G B2146-5G
TCIAB2146-25GEA 79 EUR
TCIAB2146-25G TCIAB2146-5G
4-Bromo-3,5-xylenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,5-xylenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116 °C
Número MDL : MFCD00002315
Número CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcf7d6890416da34540ddb638f80edf57e5d7e2b&vid=fcf7d6890416da34540ddb638f80edf57e5d7e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity