Print…
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Dietilamino)propilamina
D0473-25ML D0473-500ML
TCIAD0473-25MLEA 16 EUR
TCIAD0473-25ML TCIAD0473-500ML
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: -60
Ponto de Inflamação: 59°C
Número MDL : MFCD00008218
Número CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&vid=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %