Print…
2-Amino-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
A1851-25G A1851-5G
TCIAA1851-25GEA 332 EUR
TCIAA1851-25G TCIAA1851-5G
2-Amino-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-m-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Número MDL : MFCD00075082
Número CAS: 2835-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&vid=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C