Print…
2-Amino-p-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
A0330-25G A0330-500G A0330-100G
TCIAA0330-25GEA 42 EUR
TCIAA0330-25G TCIAA0330-500G TCIAA0330-100G
2-Amino-p-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-p-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Número MDL : MFCD00007699
Número CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&vid=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C