Print…
6-Amino-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
A0919-25G A0919-250G A0919-5G
TCIAA0919-25GEA 109 EUR
TCIAA0919-25G TCIAA0919-250G TCIAA0919-5G
6-Amino-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Amino-m-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162 °C
Número MDL : MFCD00007693
Número CAS: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&vid=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %