Print…
N,N-Diethylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
D0505-25ML D0505-500ML
TCIAD0505-25MLEA 16 EUR
TCIAD0505-25ML TCIAD0505-500ML
N,N-Diethylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Diethylethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00008176
Número CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&vid=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %