Print…
16-Hydroxypalmitic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
H0675-1G H0675-5G
TCIAH0675-1GEA 69 EUR
TCIAH0675-1G TCIAH0675-5G
16-Hydroxypalmitic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
16-Hydroxypalmitic acid
Fórmula: C₁₆H₃₂O₃
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95 °C
Número MDL : MFCD00002750
Número CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C