Print…
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
D2591-25G D2591-5G
TCIAD2591-25GEA 90 EUR
TCIAD2591-25G TCIAD2591-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97.0% (por GC)
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017289
Número CAS: 6638-05-7
EINECS: 229-641-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ef4ebb787f144499e0aa219838c7cd41d4d203b&vid=0ef4ebb787f144499e0aa219838c7cd41d4d203b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency