Print…
2,6-Dichloro-p-cresol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
D2173-1G D2173-5G
TCIAD2173-1GEA 27 EUR
TCIAD2173-1G TCIAD2173-5G
2,6-Dichloro-p-cresol ≥96.0% (por GC)
2,6-Dichloro-p-cresol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Número MDL : MFCD00134679
Número CAS: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&vid=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %