Print…
N,N'-Diethylethylenediamine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0287-25ML D0287-5ML
TCIAD0287-25MLEA 106 EUR
TCIAD0287-25ML TCIAD0287-5ML
N,N'-Diethylethylenediamine ≥95.0% (por GC)
N,N'-Diethylethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Peso Molecular: 116.21 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: -11
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00009033
Número CAS: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&vid=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %