Print…
Trietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 16 EUR
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
Trietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Trietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 276°C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002880
Número CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %