Print…
2-(2-Metóxietóxi)etanol ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 16 EUR
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
2-(2-Metóxietóxi)etanol ≥99.0% (por GC) estabilizada
2-(2-Metóxietóxi)etanol
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 193°C
Ponto de Fusão: -65
Ponto de Inflamação: 105°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002871
Número CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %