Print…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2313-25G C2313-100G
TCIAC2313-25GEA 73 EUR
TCIAC2313-25G TCIAC2313-100G
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Ponto de ebulição: 129°C
Densidade: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00037111
Número CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&vid=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %