Print…
N-Phenylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1101-10G P1101-25G
TCIAP1101-10GEA 113 EUR
TCIAP1101-10G TCIAP1101-25G
N-Phenylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Phenylethylenediamine
Fórmula: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 263°C
Densidade: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Número MDL : MFCD00008162
Número CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&vid=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0460 to 1.0480