Print…
Trimethylsulphonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1056-25G T1056-500G
TCIAT1056-25GEA 25 EUR
TCIAT1056-25G TCIAT1056-500G
Trimethylsulphonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethylsulphonium iodide
Fórmula: C₃H₉IS
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Densidade: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011632
Número CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&vid=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 206.0 deg-C