Print…
Trimethylsulphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethylsulphoniumbromide
T1771-100G T1771-25G
TCIAT1771-100GEA 84 EUR
TCIAT1771-100G TCIAT1771-25G
Trimethylsulphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethylsulphonium bromide
Fórmula: C₃H₉BrS
Peso Molecular: 157.07 g/mol
Ponto de Fusão: 203
Número MDL : MFCD00051367
Número CAS: 3084-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec675f6833ae147654b96778f835e3420c784e3&vid=eec675f6833ae147654b96778f835e3420c784e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity