Print…
Trimethyl orthoformate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0068-25ML O0068-500ML
TCIAO0068-25MLEA 17 EUR
TCIAO0068-25ML TCIAO0068-500ML
Trimethyl orthoformate ≥98.0% (por GC)
Trimethyl orthoformate
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00008483
Número CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&vid=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %