Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
B0830-25ML B0830-5ML B0830-100ML
TCIAB0830-25MLEA 90 EUR
TCIAB0830-25ML TCIAB0830-5ML TCIAB0830-100ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (por GC)
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&vid=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %