Print…
Tris(diethylamino)phosphine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
T1309-25ML T1309-5ML
TCIAT1309-25MLEA 116 EUR
TCIAT1309-25ML TCIAT1309-5ML
Tris(diethylamino)phosphine ≥90.0% (por GC)
Tris(diethylamino)phosphine
Fórmula: C₁₂H₃₀N₃P
Peso Molecular: 247.36 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00009041
Número CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&vid=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %