Print…
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
T0861-25G T0861-5G
TCIAT0861-25GEA 230 EUR
TCIAT0861-25G TCIAT0861-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 135 °C
Número MDL : MFCD00014896
Número CAS: 855-38-9
EINECS: 212-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&vid=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C