Print…
trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0352-25ML C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA 16 EUR
TCIAC0352-25ML TCIAC0352-500ML
trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)
trans-Cinnamaldehyde
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -8°C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 129°C
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 14371-10-9
Merck Index: 14,02297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&vid=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %