Print…
trans-2-Pentenoic acid ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0345-25ML P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA 123 EUR
TCIAP0345-25ML TCIAP0345-5ML
trans-2-Pentenoic acid ≥95.0% (por GC)
trans-2-Pentenoic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 97°C
Densidade: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00002704
Número CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&vid=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %