Print…
Methyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
C0419-25ML C0419-500ML C0419-100ML
TCIAC0419-25MLEA 29 EUR
TCIAC0419-25ML TCIAC0419-500ML TCIAC0419-100ML
Methyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Methyl crotonate
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 120°C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 29°C
Número MDL : MFCD00009287
Número CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&vid=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %