Print…
Ethyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0418-25ML C0418-500ML
TCIAC0418-25MLEA 28 EUR
TCIAC0418-25ML TCIAC0418-500ML
Ethyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl crotonate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00009289
Número CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&vid=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %