Print…
Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0474-25G C0474-500G
TCIAC0474-25GEA 91 EUR
TCIAC0474-25G TCIAC0474-500G
Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…221 °C
Número MDL : MFCD00001464
Número CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&vid=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 232.0 deg-C