Print…
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2754-25G T2754-5G
TCIAT2754-25GEA 71 EUR
TCIAT2754-25G TCIAT2754-5G
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Fórmula: C₄H₁₂FN·4H₂O
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149968
Número CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cc1043d0319517a332a63c48bc5e4f1f740448&vid=b1cc1043d0319517a332a63c48bc5e4f1f740448&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water 40.0 to 45.0 %
TMAF-HF max. 2.0 %