Tetrafluorophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T2381-1G
T2381-5G
TCIAT2381-1GEA
27
EUR
TCIAT2381-1G
TCIAT2381-5G
Tetrafluorophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tetrafluorophthalic anhydride
Fórmula:
C₈F₄O₃ |
Número MDL :
MFCD00039697 Número CAS: 652-12-0 EINECS: 211-485-5 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ethanolysis Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |