Print…
Tetrafluorophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2381-1G T2381-5G
TCIAT2381-1GEA 27 EUR
TCIAT2381-1G TCIAT2381-5G
Tetrafluorophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tetrafluorophthalic anhydride
Fórmula: C₈F₄O₃
Número MDL : MFCD00039697
Número CAS: 652-12-0
EINECS: 211-485-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&vid=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ethanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C