Print…
Tetrabromophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0046-25G T0046-100G
TCIAT0046-25GEA 16 EUR
TCIAT0046-25G TCIAT0046-100G
Tetrabromophthalic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tetrabromophthalic anhydride
Fórmula: C₈Br₄O₃
Ponto de ebulição: 477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 280°C
Densidade: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005919
Número CAS: 632-79-1
EINECS: 211-185-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d21f53485cd599e793df00fae1a327486aa9cc&vid=26d21f53485cd599e793df00fae1a327486aa9cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %