Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1350-1G
T1350-25G
T1350-5G
TCIAT1350-1GEA
48
EUR
TCIAT1350-1G
TCIAT1350-25G
TCIAT1350-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula:
C₇₂H₆₀P₄Pd Ponto de Fusão: 103…107 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00010012 Número CAS: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | 97.0 to 106.0 % |