Print…
Cloreto de piridínio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1637-25G P1637-500G P1637-100G
TCIAP1637-25GEA 16 EUR
TCIAP1637-25G TCIAP1637-500G TCIAP1637-100G
Cloreto de piridínio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloreto de piridínio
Fórmula: C₅H₆ClN
Ponto de ebulição: 222,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 144 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012802
Número CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&vid=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %