Print…
Methyl propiolate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
P0528-25ML P0528-5ML
TCIAP0528-25MLEA 131 EUR
TCIAP0528-25ML TCIAP0528-5ML
Methyl propiolate ≥98.0% (por GC)
Methyl propiolate
Fórmula: C₄H₄O₂
Peso Molecular: 84.07 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 10°C
Número MDL : MFCD00008572
Número CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&vid=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %